Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ELP5 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | ELP5 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTPSEGA RAGTGRELEM LDSLLALGGL VLLRDSVEWE GRSLLKALVK KSALCGEQVH ILGCEVSEEE FREGFDSDIN NRLVYHDFFR DPLNWSKTEE AFPGGPLGAL RAMCKRTDPV PVTIALDSLS WLLLRLPCTT LCQVLHAVSH QDSCPGDSSS VGKVSVLGLL HEELHGPGPV GALSSLAQTE VTLGGTMGQA SAHILCRRPR QRPTDQTQWF SILPDFSLDL QEGPSVESQP YSDPHIPPVD PTTHLTFNLH LSKKEREARD SLILPFQFSS EKQQALLRPR PGQATSHIFY EPDAYDDLDQ EDPDDDLDI |
| Tampon | ELP5 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
| Afficher plus |