Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein
Code produit. p-7155076
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16034441
Marque: enQuireBio™ QP8407ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001188412.1
Identification génétique (Entrez) 2023
Nom ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) ENO1
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence SILKIHAREI FDSRGNPTVE VDLFTSKGLF RAAVPSGAST GIYEALELRD NDKTRYMGKG VSKAVEHINK TIAPALVSKK LNVTEQEKID KLMIEMDGTE NKSKFGANAI LGVSLAVCKA GAVEKGVPLY RHIADLAGNS EVILPVPAFN VINGGSHAGN KLAMQEFMIL PVGAANFREA MRIGAEVYHN LKNVIKEKYG KDATNVGDEG GFAPNILENK EGLELLKTAI GKAGYTDKVV IGMDVAASEF FRSGKYDLDF KSPDDPSRYI SPDQLADLYK SFIKDYPVVS IEDPFDQDDW GAWQKFTASA GIQVVGDDLT VTNPKRIAKA VNEKSCNCLL LKVNQIGSVT ESLQACKLAQ ANGWGVMVSH RSGETEDTFI ADLVVGLCTG QIKTGAPCRS ERLAKYNQLL RIEEELGSKA KFAGRNF
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.