missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ENO3 / beta-enolase Protein

Code produit. p-7148341
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15994178

Marque: enQuireBio™ QP1054ec10ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ENO3 / beta-enolase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Numéro d’adhésion NP_001180432.1
Identification génétique (Entrez) 2027
Nom ENO3 / beta-enolase Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) ENO3
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence FAREILDSRG NPTVEVDLHT AKGRFRAAVP SGASTGIYEA LELRDGDKGR YLGKGVLKAV ENINNTLGPA LLQKKLSVVD QEKVDKFMIE LDGTENKSKF GANAILGVSL AVCKAGAAEK GVPLYRHIAD LAGNPDLILP VPAFNVINGG SHAGNKLAMQ EFMILPVGAS SFKEAMRIGA EVYHHLKGVI KAKYGKDATN VGDEGGFAPN ILENNEALEL LKTAIQAAGY PDKVVIGMDV AASEFYRNGK YDLDFKSPDD PARHITGEKL GELYKSFIKN YPVVSIEDPF DQDDWATWTS FLSGVNIQIV GDDLTVTNPK RIAQAVEKKA CNCLLLKVNQ IGSVTESIQA CKLAQSNGWG VMVSHRSGET EDTFIADLVV GLCTGQIKTG APCRSERLAK YNQLMRIEEA LGDKAIFAGR KFRNPK
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis