Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENO3 / beta-enolase Protein
Code produit. 15984178
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15984178
Marque: enQuireBio™ QP1054ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ENO3 / beta-enolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001180432.1
Identification génétique (Entrez) 2027
Nom ENO3 / beta-enolase Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) ENO3
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence FAREILDSRG NPTVEVDLHT AKGRFRAAVP SGASTGIYEA LELRDGDKGR YLGKGVLKAV ENINNTLGPA LLQKKLSVVD QEKVDKFMIE LDGTENKSKF GANAILGVSL AVCKAGAAEK GVPLYRHIAD LAGNPDLILP VPAFNVINGG SHAGNKLAMQ EFMILPVGAS SFKEAMRIGA EVYHHLKGVI KAKYGKDATN VGDEGGFAPN ILENNEALEL LKTAIQAAGY PDKVVIGMDV AASEFYRNGK YDLDFKSPDD PARHITGEKL GELYKSFIKN YPVVSIEDPF DQDDWATWTS FLSGVNIQIV GDDLTVTNPK RIAQAVEKKA CNCLLLKVNQ IGSVTESIQA CKLAQSNGWG VMVSHRSGET EDTFIADLVV GLCTGQIKTG APCRSERLAK YNQLMRIEEA LGDKAIFAGR KFRNPK
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.