Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ETFA Protein
Code produit. p-7152661
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15969269
Marque: enQuireBio™ QP6002ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ETFA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000117.1
Identification génétique (Entrez) 2108
Nom ETFA Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) ETFA
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MFRAAAPGQL RRAASLLRFQ STLVIAEHAN DSLAPITLNT ITAATRLGGE VSCLVAGTKC DKVAQDLCKV AGIAKVLVAQ HDVYKGLLPE ELTPLILATQ KQFNYTHICA GASAFGKNLL PRVAAKLEVA PISDIIAIKS PDTFVRTIYA GNALCTVKCD EKVKVFSVRG TSFDAAATSG GSASSEKASS TSPVEISEWL DQKLTKSDRP ELTGAKVVVS GGRGLKSGEN FKLLYDLADQ LHAAVGASRA AVDAGFVPND MQVGQTGKIV APELYIAVGI SGAIQHLAGM KDSKTIVAIN KDPEAPIFQV ADYGIVADLF KVVPEMTEIL KKK
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.