Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ETS1 Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
2 μg
5 μg
Conditionnement:
10µg
2µg
5µg
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 2113 |
| Nom | ETS1 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Symbole de gène(s) | ETS1 |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Afficher plus |