Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fatty acid desaturase 2 Protein
Code produit. p-7152680
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15979379
Marque: enQuireBio™ QP6016ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fatty acid desaturase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001268430.1
Identification génétique (Entrez) 9415
Nom Fatty acid desaturase 2 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) FADS2
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MGKGGNQGEG AAEREVSVPT FSWEEIQKHN LRTDRWLVID RKVYNITKWS IQHPGGQRVI GHYAGEDATD AFRAFHPDLE FVGKFLKPLL IGELAPEEPS QDHGKNSKIT EDFRALRKTA EDMNLFKTNH V
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.