Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FCAR Protein
Click to view available options
Quantité:
1 μg
5 μg
50 μg
Conditionnement:
1µg
50µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | FCAR Protein |
| Quantité | 1 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | Baculovirus |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | ADPQEGDFPM PFISAKSSPV IPLDGSVKIQ CQAIREAYLT QLMIIKNSTY REIGRRLKFW NETDPEFVID HMDANKAGRY QCQYRIGHYR FRYSDTLELV VTGLYGKPFL SADRGLVLMP GENISLTCSS AHIPFDRFSL AKEGELSLPQ HQSGEHPANF SLGPVDLNVS GIYRCYGWYN RSPYLWSFPS NALELVVTDS IHQDYTTQNH HHHHH |
| Tampon | FCAR protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Afficher plus |