Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGFR3 / CD333 Protein
Code produit. 15969589
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15969589
Marque: enQuireBio™ QP6046ye200ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGFR3 / CD333, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000133.1
Identification génétique (Entrez) 2261
Nom FGFR3 / CD333 Protein
Quantité 200 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) FGFR3
Longueur des protéines Extracellular Domain
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence ESLGTEQRVV GRAAEVPGPE PGQQEQLVFG SGDAVELSCP PPGGGPMGPT VWVKDGTGLV PSERVLVGPQ RLQVLNASHE DSGAYSCRQR LTQRVLCHFS VRVTDAPSSG DDEDGEDEAE DTGVDTGAPY WTRPERMDKK LLAVPAANTV RFRCPAAGNP TPSISWLKNG REFRGEHRIG GIKLRHQQWS LVMESVVPSD RGNYTCVVEN KFGSIRQTYT LDVLERSPHR PILQAGLPAN QTAVLGSDVE FHCKVYSDAQ PHIQWLKHVE VNGSKVGPDG TPYVTVLKTA GANTTDKELE VLSLHNVTFE DAGEYTCLAG NSIGFSHHSA WLVVLPAEEE LVEADEAGSV YAG
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.