Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGFR4 Protein
A cDNA sequence encoding the FGFR4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2264 |
---|---|
Nom | FGFR4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | FGFR4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15918668
|
enQuireBio™
QP11877-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938668
|
enQuireBio™
QP11877-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15928668
|
enQuireBio™
QP11877-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2264 | |
Research Use Only | |
FGFR4 | |
Human | |
His | |
FGFR4 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
FGFR4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
LEASEEVELE PCLAPSLEQQ EQELTVALGQ PVRLCCGRAE RGGHWYKEGS RLAPAGRVRG WRGRLEIASF LPEDAGRYLC LARGSMIVLQ NLTLITGDSL TSSNDDEDPK SHRDPSNRHS YPQQAPYWTH PQRMEKKLHA VPAGNTVKFR CPAAGNPTPT IRWLKDGQAF HGENRIGGIR LRHQHWSLVM ESVVPSDRGT YTCLVENAVG SIRYNYLLDV LERSPHRPIL QAGLPANTTA VVGSDVELLC KVYSDAQPHI QWLKHIVING SSFGADGFPY VQVLKTADIN SSEVEVLYLR NVSAEDAGEY TCLAGNSIGL SYQSAWLTVL PEEDPTWTAA APEARYTDLE HHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |