Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FHL2 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | FHL2 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTERFDC HHCNESLFGK KYILREESPY CVVCFETLFA NTCEECGKPI GCDCKDLSYK DRHWHEACFH CSQCRNSLVD KPFAAKEDQL LCTDCYSNEY SSKCQECKKT IMPGTRKMEY KGSSWHETCF ICHRCQQPIG TKSFIPKDNQ NFCVPCYEKQ HAMQCVQCKK PITTGGVTYR EQPWHKECFV CTACRKQLSG QRFTARDDFA YCLNCFCDLY AKKCAGCTNP ISGLGGTKYI SFEERQWHND CFNCKKCSLS LVGRGFLTER DDILCPDCGK DI |
| Tampon | FHL2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
| Afficher plus |