Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Flt-3 Ligand/FLT3L Fc (HEK293) Protein
Codice prodotto. 18795576
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
250µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18795576
Marca: R&D Systems™ 11309FKH100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Measured in a cell proliferation assay using BaF3 mouse pro-B cells transfected with mouse Flt-3. The ED50 for this effect is 0.300-4.80 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Numéro d’adhésion AAA17999.1
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Identification génétique (Entrez) 2323
Poids moléculaire M.W. Observed: 57-64 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 45 kDa
Quantité 100 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human Flt-3 Ligand/FLT3L protein Human Flt-3 Ligand/FLT3L (Thr27-Pro185) (N-terminus) Accession # AAA17999.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gène FL, FLG3L, Flt3 ligand, Flt3L, FLT3LG, fms-related tyrosine kinase 3 ligand, SL cytokine
Conjugué Unconjugated
Reconstitution Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in PBS. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in PBS.
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protéine Flt-3 Ligand/FLT3L
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato