Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FLT1 D3 Protein
A cDNA sequence encoding the FLT1 D3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1440.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 2321
Nom FLT1 D3 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) FLT1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15994408
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10612-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15984408
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10612-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15974408
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10612-100UG
100 μg
1440.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
2321
Research Use Only
FLT1
Recombinant Protein
Baculovirus
SKLKDPELSLKGTQHIMQAGQTLHLQCRGEAAHKWSLPEMVSKESERLSI TKSACGRNGKQFCSTLTLNTAQANHTGFYSCKYLAVPTSKKKETESAIYI FISDTGRPFVEMYSEIPEIIHMTEGRELVIPCRVTSPNITVTLKKFPLDT LIPDGKRIIWDSRKGFIISNATYKEIGLLTCEATVNGHLYKTNYLTHRQT NTIIDVQISTPRPVKLLRGHTLVLNCTATTPLNTRVQMTWSYPDEKNKRA SVRRRIDQSNSHANIFYSVLTIDKMQNKDKGLYTCRVRSGPSFKSVNTSV HIYDKAFITVKHRKQQVLETVAGKRSY
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
FLT1 D3 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The activity of FLT1D1-3 was determined by its ability to inhibit the VEGF-165-induced proliferation of HUVE cells.
Human
Untagged
FLT1 D1-3 was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) sterile solution containing 1xPBS.