Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FLT1 D3 Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
2µg
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 2321 |
| Nom | FLT1 D3 Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Symbole de gène(s) | FLT1 |
| Activité biologique | The activity of FLT1D1-3 was determined by its ability to inhibit the VEGF-165-induced proliferation of HUVE cells. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | Baculovirus |
| Afficher plus |