Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FSH Protein
Code produit. 15928748
Click to view available options
Quantité:
100 UI
500 UI
5 000 UI
Conditionnement:
100 unités
500 unités
5000 unités
Code produit. 15928748
Marque: enQuireBio™ QP11903100IU
A cDNA sequence encoding the FSH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Nom FSH Protein
Quantité 100 UI
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Human
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MKTLQFFFLF CCWKAICCNS CELTNITIAI EKEECRFCIS INTTWCAGYC YTRDLVYKDP ARPKIQKTCT FKELVYETVR VPGCAHHADS LYTYPVATQC HCGKCDSDST DCTVRGLGPS YCSFGEMKE
Tampon The FSH was lyophilized with no additives.