Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FTSJ2 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | FTSJ2 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSYRCRSA FKLLEVNERH QILRPGLRVL DCGAAPGAWS QVAVQKVNAA GTDPSSPVGF VLGVDLLHIF PLEGATFLCP ADVTDPRTSQ RILEVLPGRR ADVILSDMAP NATGFRDLDH DRLISLCLTL LSVTPDILQP GGTFLCKTWA GSQSRRLQRR LTEEFQNVRI IKPEASRKES SEVYFLATQY HGRKGTVKQ |
| Tampon | The FTSJ2 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol. |
| Afficher plus |