Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GADD45B Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
50µg
Spécification
Spécification
| Nom | GADD45B Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | MTLEELVACD NAAQKMQTVT AAVEELLVAA QRQDRLTVGV YESAKLMNVD PDSVVLCLLA IDEEEEDDIA LQIHFTLIQS FCCDNDINIVRVSGMQRLAQ LLGEPAETQG TTEARDLHCL LVTNPHTDAW KSHGLVEVAS YCEESRGNNQ WVPYISLQER |
| Tampon | The GADD45B protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 7.5 and 20% glycerol. |
| Afficher plus |