Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-9 Protein
Code produit. p-7153028
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16032290
Marque: enQuireBio™ QP6300ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Galectin-9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001317092.1
Identification génétique (Entrez) 3965
Nom Galectin-9 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) LGALS9
Longueur des protéines Full Length of Isoform 2
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-GST
Séquence MAFSGSQAPY LSPAVPFSGT IQGGLQDGLQ ITVNGTVLSS SGTRFAVNFQ TGFSGNDIAF HFNPRFEDGG YVVCNTRQNG SWGPEERKTH MPFQKGMPFD LCFLVQSSDF KVMVNGILFV QYFHRVPFHR VDTISVNGSV QLSYISFQPP GVWPANPAPI TQTVIHTVQS APGQMFSTPA IPPMMYPHPA YPMPFITTIL GGLYPSKSIL LSGTVLPSAQ RFHINLCSGN HIAFHLNPRF DENAVVRNTQ IDNSWGSEER SLPRKMPFVR GQSFSVWILC EAHCLKVAVD GQHLFEYYHR LRNLPTINRL EVGGDIQLTH VQT
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.