Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Code produit. 15955799
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
25 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
25µg
500µg
5µg
Code produit. 15955799
Marque: enQuireBio™ QP5265100ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_005250.1
Identification génétique (Entrez) 2660
Nom GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) MSTN
Activité biologique Bioactivity of Myostatin Propeptide was confirmed by measuring inhibition of myostatin induced cytotoxicity in MCP-11 cells. Typical ED50 is around 1 ug/ml myostatin propeptide.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MNENSEQKEN VEKEGLCNAC TWRQNTKSSR IEAIKIQILS KLRLETAPNI SKDVIRQLLP KAPPLRELID QYDVQRDDSS DGSLEDDDYH ATTETIITMP TESDFLMQVD GKPKCCFFKF SSKIQYNKVV KAQLWIYLRP VETPTTVFVQ ILRLIKPMKD GTRYTGIRSL KLDMNPGTGI WQSIDVKTVL QNWLKQPESN LGIEIKALDE NGHDLAVTFP GPGEDGLNPF LEVKVTDTPK RSRR
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.