Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Code produit. 15925919
Click to view available options
Quantité:
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
2µg
Code produit. 15925919
Marque: enQuireBio™ QP53292ug
This item is not returnable. View return policy
Recombinant Protein
Specifications
Numéro d’adhésion NP_005250.1
Identification génétique (Entrez) 2660
Nom GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) MSTN
Activité biologique MPC-11 cell cytotoxicity significantly induced by less than 50 ng/ml which corresponds to an activity of at least 2.0 x 10^4 units/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence DFGLDCDEHS TESRCCRYPL TVDFEAFGWD WIIAPKRYKA NYCSGECEFV FLQKYPHTHL VHQANPRGSA GPCCTPTKMS PINMLYFNGK EQIIYGKIPA MVVDRCGCS
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.