Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF11 Protein
Code produit. p-7152082
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
20 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
20µg
500µg
5µg
Code produit. 15975999
Marque: enQuireBio™ QP53695ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_005802.1
Identification génétique (Entrez) 10220
Nom GDF11 Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) GDF11
Activité biologique Alkaline phosphatase activity was demonstrated in ATDC5 cells significantly at concentrations less than 100 ng/ml. Typical ED50 is in the range of 10 ng/ml.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence NLGLDCDEHS SESRCCRYPL TVDFEAFGWD WIIAPKRYKA NYCSGQCEYM FMQKYPHTHL VQQANPRGSA GPCCTPTKMS PINMLYFNDK QQIIYGKIPG MVVDRCGCS
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.