Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF5 Protein
Code produit. 15916019
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
500µg
50µg
Code produit. 15916019
Marque: enQuireBio™ QP537510ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000548.2
Identification génétique (Entrez) 8200
Nom GDF5 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) GDF5
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MAPLATRQGK RPSKNLKARC SRKALHVNFK DMGWDDWIIA PLEYEAFHCE GLCEFPLRSH LEPTNHAVIQ TLMNSMDPES TPPTCCVPTR LSPISILFID SANNVVYKQY EDMVVESCGC R
Tampon Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.