Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human GDNF Protein
Code produit. 18178540
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
50 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Conditionnement:
10µg
50µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Formule unitSize
18178540 10 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse. 10µg
18389437 10 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS. 10µg
18147400 50 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse. 50µg
18309267 50 μg Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS. 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 18178540 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 212GD010
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity, Binding Activity
Measured in a cell proliferation assay using SH-SY5Y human neuroblastoma cells. The ED50 for this effect is 2-12 ng/mL in the presence of Recombinant Human GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Fc Chimera (Catalog # 714-GR ). Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Recombinant Human GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Fc Chimera (Catalog # 714-GR ) at 1 μg/mL can bind Recombinant Human GDNF with an apparent Kd <1 nM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 2668
Poids moléculaire 11.6 kDa (monomer)
Nom GDNF
Quantité 10 μg
Source Mouse myeloma cell line,NS0-derived human GDNF protein Arg109-Ile211
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forme structurelle Disulfide-linked homodimer
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.