Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GET4 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | GET4 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAAAAM AEQESARNGG RNRGGVQRVE GKLRASVEKG DYYEAHQMYR TLFFRYMSQS KHTEARELMY SGALLFFSHG QQNSAADLSM LVLESLEKAE VEVADELLEN LAKVFSLMDP NSPERVTFVS RALKWSSGGS GKLGHPRLHQ LLALTLWKEQ NYCESRYHFL HSADGEGCAN MLVEYSTSRG FRSEVDMFVA QAVLQFLCLK NKSSASVVFT TYTQKHPSIE DGPPFVEPLL NFIWFLLLAV DGGKLTVFTV LCEQYQPSLR RDPMYNEYLD RIGQLFFGVP PKQTSSYGGL LGNLLTSLMG SSEQEDGEES PSDGSPIELD |
| Tampon | The GET4 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
| Afficher plus |