Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GET4 Protein
A cDNA sequence encoding the GET4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | GET4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15978908
|
enQuireBio™
QP11953-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968908
|
enQuireBio™
QP11953-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958908
|
enQuireBio™
QP11953-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GET4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GET4 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAAAAM AEQESARNGG RNRGGVQRVE GKLRASVEKG DYYEAHQMYR TLFFRYMSQS KHTEARELMY SGALLFFSHG QQNSAADLSM LVLESLEKAE VEVADELLEN LAKVFSLMDP NSPERVTFVS RALKWSSGGS GKLGHPRLHQ LLALTLWKEQ NYCESRYHFL HSADGEGCAN MLVEYSTSRG FRSEVDMFVA QAVLQFLCLK NKSSASVVFT TYTQKHPSIE DGPPFVEPLL NFIWFLLLAV DGGKLTVFTV LCEQYQPSLR RDPMYNEYLD RIGQLFFGVP PKQTSSYGGL LGNLLTSLMG SSEQEDGEES PSDGSPIELD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |