Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GFPT1 Protein
A cDNA sequence encoding the GFPT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | GFPT1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15968918
|
enQuireBio™
QP11956-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958918
|
enQuireBio™
QP11956-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948918
|
enQuireBio™
QP11956-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GFPT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GFPT1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 2mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQQIMKGN FSSFMQKEIF EQPESVVNTM RGRVNFDDYT VNLGGLKDHI KEIQRCRRLI LIACGTSYHA GVATRQVLEE LTELPVMVEL ASDFLDRNTP VFRDDVCFFL SQSGETADTL MGLRYCKERG ALTVGITNTV GSSISRETDC GVHINAGPEI GVASTKAYTS QFVSLVMFAL MMCDDRISMQ ERRKEIMLGL KRLPDLIKEV LSMDDEIQKL ATELYHQKSV LIMGRGYHYA TCLEGALKIK EITYMHSEGI LAGELKHGPL ALVDKLMPVI MIIMRDHTYA KCQNALQQVV ARQGRPVVIC DKEDTETIKN TKRTIKVPHS VDCLQGILSV IPLQLLAFHL AVLRGYDVDF PRNLAKSVTV E | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |