Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GIPC2 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | GIPC2 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPLKLR GKKKAKSKET AGLVEGEPTG AGGGSLSASR APARRLVFHA QLAHGSATGR VEGFSSIQEL YAQIAGAFEI SPSEILYCTL NTPKIDMERL LGGQLGLEDF IFAHVKGIEK EVNVYKSEDS LGLTITDNGV GYAFIKRIKD GGVIDSVKTI CVGDHIESIN GENIVGWRHY DVAKKLKELK KEELFTMKLI EPKKAFEIEP RSKAGKSSGE KIGCGRATLR LRSKGPATVE EMPSETKAKA IEKIDDVLEL YMGIRDIDLA TTMFEAGKDK VNPDEFAVAL DETLGDFAFP DEFVFDVWGV IGDAKRRGL |
| Tampon | The GIPC2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol. |
| Afficher plus |