Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GKN3P Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | GKN3P Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MKHHHHHHASMMNIRFNHPL YGSFGTQIIH IGAFQGMVSI RDNNIFSEWD GILDYKNALL VAKVFNKMAC VLARMDKAVF PSLDDISKAL DKQAFKYYPS TRGLTYTVLP SWVKNLAQYG KPIKNMCRDD PTYFAQQQKE GTALAIDSNS CFEIQLLSFM GLFICGETPG L |
| Tampon | GKN3P filtered (0.4microm) solution at a concentration of 0.3 mg/ml in 0.03M acetate buffer, pH 4.0 and 20% glycerol. |
| Afficher plus |