Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLUL Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | GLUL Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTTSASSHLN KGIKQVYMSL PQGEKVQAMY IWIDGTGEGL RCKTRTLDSE PKCVEELPEW NFDGSSTLQS EGSNSDMYLV PAAMFRDPFR KDPNKLVLCE VFKYNRRPAE TNLRHTCKRI MDMVSNQHPW FGMEQEYTLM GTDGHPFGWP SNGFPGPQGP YYCGVGADRA YGRDIVEAHY RACLYAGVKI AGTNAEVMPA QWEFQIGPCE GISMGDHLWV ARFILHRVCE DFGVIATFDP KPIPGNWNGA GCHTNFSTKA MREENGLKYI EEAIEKLSKR HQYHIRAYDP KGGLDNARRL TGFHETSNIN DFSAGVANRS ASIRIPRTVG QEKKGYFEDR RPSANCDPFS VTEALIRTCL LNETGDEPFQ YKN |
| Tampon | GLUL Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 5mM DTT, 0.2M NaCl and 20% glycerol. |
| Afficher plus |