Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glutaredoxin / GRX1 / GLRX Protein
Code produit. 16050760
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16050760
Marque: enQuireBio™ QP6093ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutaredoxin / GRX1 / GLRX, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001112362.1
Identification génétique (Entrez) 2745
Nom Glutaredoxin / GRX1 / GLRX Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) GLRX
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MAQEFVNCKI QPGKVVVFIK PTCPYCRRAQ EILSQLPIKQ GLLEFVDITA TNHTNEIQDY LQQLTGARTV PRVFIGKDCI GGCSDLVSLQ QSGELLTRLK QIGALQ
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.