Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLYAT Protein
A cDNA sequence encoding the GLYAT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom GLYAT Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15979048
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11999-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15959048
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11999-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15969048
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11999-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
GLYAT Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GLYAT protein (0.5 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT and 20% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMLPLQGAQM LQMLEKSLRK SLPASLKVYG TVFHINHGNP FNLKAVVDKW PDFNTVVVCP QEQDMTDDLD HYTNTYQIYS KDPQNCQEFL GSPELINWKQ HLQIQSSQPS LNEAIQNLAA IKSFKVKQTQ RILYMAAETA KELTPFLLKS KILSPSGGKP KAINQEMFKL SSMDVTHAHL VNKFWHFGGN ERSQRFIERC IQTFPTCCLL GPEGTPVCWD LMDQTGEMRM AGTLPEYRLH GLVTYVIYSH AQKLGKLGFP VYSHVDYSNE AMQKMSYTLQ HVPIPRSWNQ WNCVPL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.