Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glycophorin A / CD235a Protein
Code produit. 16051060
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16051060
Marque: enQuireBio™ QP6135ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glycophorin A / CD235a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001295119.1
Identification génétique (Entrez) 2993
Nom Glycophorin A / CD235a Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) GYPA
Longueur des protéines Extracellular Domain
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence SSTTGVAMHT STSSSVTKSY ISSQTNDTHK RDTYAATPRA HEVSEISVRT VYPPEEETGE RVQLAHHFSE PE
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.