Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMFG Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | GMFG Protein |
| Quantité | 20 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | MSDSLVVCEV DPELTEKLRK FRFRKETDNA AIIMKVDKDR QMVVLEEEFQ NISPEELKME LPERQPRFVV YSYKYVHDDG RVSYPLCFIF SSPVGCKPEQQMMYAGSKNR LVQTAELTKV FEIRTTDDLT EAWLQEKLSF FR |
| Tampon | The GMF-gamma protein contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA and 10% Glycerol. |
| Afficher plus |