Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMFG Protein
Code produit. p-7149859
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Pakningsstørrelse:
1mg
20µg
5µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15989068
Brand: enQuireBio™ QP120065ug
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A cDNA sequence encoding the GMFG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Tekniske data
Nom GMFG Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MSDSLVVCEV DPELTEKLRK FRFRKETDNA AIIMKVDKDR QMVVLEEEFQ NISPEELKME LPERQPRFVV YSYKYVHDDG RVSYPLCFIF SSPVGCKPEQQMMYAGSKNR LVQTAELTKV FEIRTTDDLT EAWLQEKLSF FR
Tampon The GMF-gamma protein contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA and 10% Glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado