Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMFG Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Pakningsstørrelse:
1mg
20µg
5µg
Tekniske data
Tekniske data
| Nom | GMFG Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | MSDSLVVCEV DPELTEKLRK FRFRKETDNA AIIMKVDKDR QMVVLEEEFQ NISPEELKME LPERQPRFVV YSYKYVHDDG RVSYPLCFIF SSPVGCKPEQQMMYAGSKNR LVQTAELTKV FEIRTTDDLT EAWLQEKLSF FR |
| Tampon | The GMF-gamma protein contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA and 10% Glycerol. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido