Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNAZ Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | GNAZ Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGCRQSSEEK EAARRSRRID RHLRSESQRQ RREIKLLLLG TSNSGKSTIV KQMKIIHSGG FNLEACKEYK PLIIYNAIDS LTRIIRALAA LRIDFHNPDR AYDAVQLFAL TGPAESKGEI TPELLGVMRR LWADPGAQAC FSRSSEYHLE DNAAYYLNDL ERIAAADYIP TVEDILRSRD MTTGIVENKF TFKELTFKMV DVGGQRSERK KWIHCFEGVT AIIFCVELSG YDLKLYEDNQ TSRMAESLRL FDSICNNNWF INTSLILFLN KKDLLAEKIR RIPLTICFPE YKGQNTYEEA AVYIQRQFED LNRNKETKEI YSHFTCATDT SNIQFVFDAV TDVIIQNNLK YIGLC |
| Tampon | The GNAZ solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Afficher plus |