Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNB3 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | GNB3 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGEMEQL RQEAEQLKKQ IADARKACAD VTLAELVSGL EVVGRVQMRT RRTLRGHLAK IYAMHWATDS KLLVSASQDG KLIVWDSYTT NKVHAIPLRS SWVMTCAYAP SGNFVACGGL DNMCSIYNLK SREGNVKVSR ELSAHTGYLS CCRFLDDNNI VTSSGDTTCA LWDIETGQQK TVFVGHTGDC MSLAVSPDFN LFISGACDAS AKLWDVREGT CRQTFTGHES DINAICFFPN GEAICTGSDD ASCRLFDLRA DQELICFSHE SIICGITSVA FSLSGRLLFA GYDDFNCNVW DSMKSERVGI LSGHDNRVSC LGVTADGMAV ATGSWDSFLK IWN |
| Tampon | GNB3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
| Afficher plus |