Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNB3 Protein
A cDNA sequence encoding the GNB3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | GNB3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15979098
|
enQuireBio™
QP12015-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15969098
|
enQuireBio™
QP12015-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15959098
|
enQuireBio™
QP12015-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GNB3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GNB3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGEMEQL RQEAEQLKKQ IADARKACAD VTLAELVSGL EVVGRVQMRT RRTLRGHLAK IYAMHWATDS KLLVSASQDG KLIVWDSYTT NKVHAIPLRS SWVMTCAYAP SGNFVACGGL DNMCSIYNLK SREGNVKVSR ELSAHTGYLS CCRFLDDNNI VTSSGDTTCA LWDIETGQQK TVFVGHTGDC MSLAVSPDFN LFISGACDAS AKLWDVREGT CRQTFTGHES DINAICFFPN GEAICTGSDD ASCRLFDLRA DQELICFSHE SIICGITSVA FSLSGRLLFA GYDDFNCNVW DSMKSERVGI LSGHDNRVSC LGVTADGMAV ATGSWDSFLK IWN | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |