missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human GPD2 Protein

Code produit. 15999158
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15999158

Marque: enQuireBio™ QP120372ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the GPD2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Identification génétique (Entrez) 2820
Nom GPD2 Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) GPD2
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MAFQKAVKGT ILVGGGALAT VLGLSQFAHY RRKQMNLAYV KAADCISEPV NREPPSREAQ LLTLQNTSEF DILVIGGGAT GSGCALDAVT RGLKTALVER DDFSSGTSSR STKLIHGGVR YLQKAIMKLD IEQYRMVKEA LHERANLLEI APHLSAPLPI MLPVYKWWQL PYYWVGIKLY DLVAGSNCLK SSYVLSKSRA LEHFPMLQKD KLVGAIVYYD GQHNDARMNL AIALTAARYG AATANYMEVV SLLKKTDPQT GKVRVSGARC KDVLTGQEFD VRAKCVINAT GPFTDSVRKM DDKDAAAICQ PSAGVHIVMP GYYSPESMGL LDPATSDGRV IFFLPWQKMT IAGTTDTPTD VTHHPIPSEE DINFILNEVR NYLSCDVEVR RGDVLAAWSG IRPLVTDPKS ADTQSISRNH VVDISESGLI TIAGGKWTTY RSMAEDTINA AVKTHNLKAG PSRTVGLFLQ GGKDWSPTLY IRLVQDYGLE SEVAQHLAAT YGDKAFEVAK MASVTGKRWP IVGVRLVSEF PYIEAEVKYG IKEYACTAVD MISRRTRLAF LNVQAAEEAL PRIVELMGRE LNWDDYKKQE QLETARKFLY YEMGYKSRSE QLTDRSEISL LPSDIDRYKK RFHKFDADQK GFITIVDVQR VLESINVQMD ENTLHEILNE VDLNKNGQVE LNEFLQLMSA IQKGRVSGSR LAILMKTAEE NLDRRVPIPV DRSCGGL
Tampon GPD2 protein solution is supplied in 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA and 50% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis