missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPD2 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 2820 |
| Nom | GPD2 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Symbole de gène(s) | GPD2 |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu