Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GRP94 / HSP90B1 Protein
Code produit. 16046051
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16046051
Marque: enQuireBio™ QP8707ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GRP94 / HSP90B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_003290.1
Identification génétique (Entrez) 7184
Nom GRP94 / HSP90B1 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) HSP90B1
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence VDGTVEEDLG KSREGSRTDD EVVQREEEAI QLDGLNASQI RELREKSEKF AFQAEVNRMM KLIINSLYKN KEIFLRELIS NASDALDKIR LISLTDENAL SGNEELTVKI KCDKEKNLLH VTDTGVGMTR EELVKNLGTI AKSGTSEFLN KMTEAQEDGQ STSELIGQFG VGFYSAFLVA DKVIVTSKHN NDTQHIWESD SNEFSVIADP RGNTLGRGTT ITLVLKEEAS DYLELDTIKN LVKKYSQFIN FPIYVWSSKT ETVEEPMEEE EAAKEEKEES DDEAAVEEEE EEKKPKTKKV EKTVWDWELM NDIKPIWQRP SKEVEEDEYK AFYKSFSKES DDPMAYIHFT AEGEVTFKSI LFVPTSAPRG LFDEYGSKKS DYIKLYVRRV FITDDFHDMM PKYLNFVKGV VDSDDLPLNV SRETLQQHKL LKVIRKKLVR KTLDMIKKIA DDKYNDTFWK EFGTNIKLGV IEDHSNRTRL AKLLRFQSSH HPTDITSLDQ YVERMKEKQD KIYFMAGSSR KEAESSPFVE RLLKKGYEVI YLTEPVDEYC IQALPEFDGK RFQNVAKEGV KFDESEKTKE SREAVEKEFE PLLNWMKDKA LKDKIEKAVV SQRLTESPCA LVASQYGWSG NMERIMKAQA YQTGKDISTN YYASQKKTFE INPRHPLIRD MLRRIKEDED DKTVLDLAVV LFETATLRSG YLLPDTKAYG DRIERMLRLS LNIDPDAKVE EEPEEEPEET AEDTTEDTEQ DEDEEMDVGT DEEEETAKES TAE
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.