Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSS Protein
A cDNA sequence encoding the GSS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
125.00€ - 3740.00€
Spécification
Nom GSS Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15979218
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12055-5UG
5 μg
125.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
pour voir le stock disponible 
15969218
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12055-20UG
20 μg
189.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
pour voir le stock disponible 
15959218
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12055-1MG
1 mg
3740.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
Spécification
GSS Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GSS solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHQH SSGLVPRGSH MATNWGSLLQ DKQQLEELAR QAVDRALAEG VLLRTSQEPT SSEVVSYAPF TLFPSLVPSA LLEQAYAVQM DFNLLVDAVS QNAAFLEQTL SSTIKQDDFT ARLFDIHKQV LKEGIAQTVF LGLNRSDYMF QRSADGSPAL KQIEINTISA SFGGLASRTP AVHRHVLSVL SKTKEAGKIL SNNPSKGLAL GIAKAWELYG SPNALVLLIA QEKERNIFDQRAIENELLAR NIHVIRRTFE DISEKGSLDQ DRRLFVDGQE IAVVYFRDGY MPRQYSLQNW EARLLLERSH AAKCPDIATQ LAGTKKVQQE LSRPGMLEML LPGQPEAVAR LRATFAGLYS LDVGEEGDQA IAEALAAPSR FVLKPQREGG GNNLYGEEMV QALKQLKDSE ERASYILMEK IEPEPFENCL LRPGSPARVV QCISELGIFG VYVRQEKTLV MNKHVGHLLR TKAIEHADGG VAAGVAVLDN PYPV
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.