missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTT2 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | GSTT2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15999248
|
enQuireBio™
QP12065-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15989248
|
enQuireBio™
QP12065-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15979248
|
enQuireBio™
QP12065-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GSTT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GSTT2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGLELFLDLV SQPSRAVYIF AKKNGIPLEL RTVDLVKGQH KSKEFLQINS LGKLPTLKDG DFILTESSAI LIYLSCKYQT PDHWYPSDLQ ARARVHEYLG WHADCIRGTF GIPLWVQVLG PLIGVQVPEE KVERNRTAMD QALQWLEDKF LGDRPFLAGQ QVTLADLMAL EELMQPVALG YELFEGRPRL AAWRGRVEAF LGAELCQEAH SIILSILEQA AKKTLPTPSP EAYQAMLLRI ARIP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |