Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAO1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | HAO1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMLPR LICINDYEQH AKSVLPKSIY DYYRSGANDE ETLADNIAAF SRWKLYPRML RNVAETDLST SVLGQRVSMP ICVGATAMQR MAHVDGELAT VRACQSLGTG MMLSSWATSS IEEVAEAGPE ALRWLQLYIY KDREVTKKLV RQAEKMGYKA IFVTVDTPYL GNRLDDVRNR FKLPPQLRMK NFETSTLSFS PEENFGDDSG LAAYVAKAID PSISWEDIKW LRRLTSLPIV AKGILRGDDA REAVKHGLNG ILVSNHGARQ LDGVPATIDV LPEIVEAVEG KVEVFLDGGV RKGTDVLKAL ALGAKAVFVG RPIVWGLAFQ GEKGVQDVLE ILKEEFRLAM ALSGCQNVKV IDKTLVRKNP LAVSKI |
| Tampon | HAO1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 0.5M NaCl. |
| Afficher plus |