Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HBEGF / DTR Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 1885.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001936.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1839 |
Nom | HBEGF / DTR Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935889
|
enQuireBio™
QP5305-10UG |
10 μg |
107.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965889
|
enQuireBio™
QP5305-50UG |
50 μg |
252.00€
50µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925889
|
enQuireBio™
QP5305-100UG |
100 μg |
433.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955889
|
enQuireBio™
QP5305-500UG |
500 μg |
1110.00€
500µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945889
|
enQuireBio™
QP5305-1MG |
1 mg |
1885.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_001936.1 | |
HBEGF / DTR Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
3T3 cell proliferation is significantly induced by less than 1 ng/ml Human HBEGF / DTR, (activity greater than 1.0 x 10^6 units/mg). | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
1839 | |
Research Use Only | |
HBEGF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDLQEADLDL . LRVTLSSKP Q. ALATPNKE EH. GKRKKKG KGL. GKKRDP CLRK. YKDFC IHGEC. KYVK ELRAPS. CIC HPGYHGERCH GLSL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |