Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDAC2 Protein
A cDNA sequence encoding the HDAC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 3066 |
---|---|
Nom | HDAC2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | HDAC2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15979678
|
enQuireBio™
QP12202-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15959678
|
enQuireBio™
QP12202-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15969678
|
enQuireBio™
QP12202-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
3066 | |
Research Use Only | |
HDAC2 | |
Human | |
His | |
The HDAC2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl, 0.1mM PMSF and 20% glycerol. |
HDAC2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MAYSQGGGKK KVCYYYDGDI GNYYYGQGHP MKPHRIRMTH NLLLNYGLYR KMEIYRPHKA TAEEMTKYHS DEYIKFLRSI RPDNMSEYSK QMQRFNVGED CPVFDGLFEF CQLSTGGSVA GAVKLNRQQT DMAVNWAGGL HHAKKSEASG FCYVNDIVLA ILELLKYHQR VLYIDIDIHHGDGVEEAFYT TDRVMTVSFH KYGEYFPGTG DLRDIGAGKG KYYAVNFPMR DGIDDESYGQ IFKPIISKVM EMYQPSAVVL QCGADSLSGD RLGCFNLTVK GHAKCVEVVK TFNLPLLMLG GGGYTIRNVA RCWTYETAVA LDCEIPNELP YNDYFEYFGP DFKLHISPSN MTNQNTPEYMEKIKQRLFEN LRMLPHAPGV QMQAIPEDAV HEDSGDEDGE DPDKRISIRA SDKRIACDEE FSDSEDEGEG GRRNVADHKK GAKKARIEED KKETEDKKTD VKEEDKSKDN SGEKTDTKGT KSEQLSNPSR HHHHHH | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |