Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HEXA Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
20µg
2µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | HEXA Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTLEKNVL VVSVVTPGCN QLPTLESVEN YTLTINDDQC LLLSETVWGA LRGLETFSQL VWKSAEGTFF INKTEIEDFP RFPHRGLLLD TSRHYLPLSS ILDTLDVMAY NKLNVFHWHL VDDPSFPYES FTFPELMRKG SYNPVTHIYT AQDVKEVIEY ARLRGIRVLA EFDTPGHTLS WGPGIPGLLT PCYSGSEPSG TFGPVNPSLN NTYEFMSTFF LEVSSVFPDF YLHLGGDEVD FTCWKSNPEI QDFMRKKGFG EDFKQLESFY IQTLLDIVSS YGKGYVVWQE VFDNKVKIQP DTIIQVWRED IPVNYMKELE LVTKAGFRAL LSAPWYLNRI SYGPDWKDFY VVEPLAFEGT PEQKALVIGG EACMWGEYVD NTNLVPRLWP RAGAVAERLW SNKLTSDLTF AYERLSHFRC ELLRRGVQAQ PLNVGFCEQE FEQT |
| Tampon | HEXA protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
| Afficher plus |