Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HFE Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | HFE Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRLLRSH SLHYLFMGAS EQDLGLSLFE ALGYVDDQLF VFYDHESRRV EPRTPWVSSR ISSQMWLQLS QSLKGWDHMF TVDFWTIMEN HNHSKESHTL QVILGCEMQE DNSTEGYWKY GYDGQDHLEF CPDTLDWRAA EPRAWPTKLE WERHKIRARQ NRAYLERDCP AQLQQLLELG RGVLDQQVPP LVKVTHHVTS SVTTLRCRAL NYYPQNITMK WLKDKQPMDA KEFEPKDVLP NGDGTYQGWI TLAVPPGEEQ RYTCQVEHPG LDQPLIVIWE PSPSGTLV |
| Tampon | HFE protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Afficher plus |