Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HIF-1 alpha / HIF1A Protein
Code produit. 15946488
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15946488
Marque: enQuireBio™ QP1121ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HIF-1 alpha / HIF1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001230013.1
Identification génétique (Entrez) 3091
Nom HIF-1 alpha / HIF1A Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) HIF1A
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence QLSPLESSSA SPESASPQST VTVFQQTQIQ EPTANATTTT ATTDELKTVT KDRMEDIKIL IASPSPTHIH KETTSATSSP YRDTQSRTAS PNRAGKGVIE QTEKSHPRSP NVLSVALSQR TTVPEEELNP KILALQNAQR KRKMEHDGSL FQAVGIGTLL QQPDDHAATT SLSWKRVKGC KSSEQNGMEQ KTIILIPSDL ACRLLGQSMD ESGLPQLTSY DCEVNAPIQG SRNLLQGEEL LRALDQVN
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.