Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histidine decarboxylase Protein
Code produit. 16057771
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16057771
Marque: enQuireBio™ QP9176ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histidine decarboxylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001293075.1
Identification génétique (Entrez) 3067
Nom Histidine decarboxylase Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) HDC
Longueur des protéines Full. Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence MMEPEEYRER GREMVDYICQ YLSTVRERRV MPDVQPGYLR AQLPESAPED PDSWDSIFGD IERIIMPGVV HWQSPHMHAY YPALTSWPSL LGDMLADAIN CLGFTWASSP ACTELEMNVM DWLAKMLGLP EHFLHHHPSS QGGGVLQSTV SESTLIALLA ARKNKILEMK TSEPDADESC LNARLVAYAS DQAHSSVEKA GLISLVKMKF LPVDDNFSLR GEALQKAIEE DKQRGLVPVF VCATLGTTGV CAFDCLSELG PICAREGLWL HIDAAYAGTA FLCPEFRGFL KGIEYADSFT FNPSKWMMVH FDCTGFWVKD KYKLQQTFSV NPIYLRHANS GVATDFMHWQ IPLSRRFRSV KLWFVIRSFG VKNLQAHVRH GTEMAKYFES LVRNDPSFEI PAKRHLGLVV FRLKGPNCLT ENVLKEIAKA GRLFLIPATI QDKLIIRFTV TSQFTTRDDI LRDWNLIRDA ATLILSQHCT SQPSPRVGNL ISQIRGARAW ACGTSLQSVS GAGDDPVQAR KIIKQPQRVG AGPMKRENGL HLETLLDPVD DCFSEEAPDA TKHKLSSFLF SYLSVQTKKK TVRSLSCNSV PVSAQKPLPT EASVKNGGSS RVRIFSRFPE DMMMLKKSAF KKLIKFYSVP SFPECSSQCG LQLPCCPLQA MV
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.