Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone chaperone ASF1A Protein
Code produit. 16063721
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16063721
Marque: enQuireBio™ QP8277ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone chaperone ASF1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_054753.1
Identification génétique (Entrez) 25842
Nom Histone chaperone ASF1A Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) ASF1A
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MAKVQVNNVV VLDNPSPFYN PFQFEITFEC IEDLSEDLEW KIIYVGSAES EEYDQVLDSV LVGPVPAGRH MFVFQADAPN PGLIPDADAV GVTVVLITCT YRGQEFIRVG YYVNNEYTET ELRENPPVKP DFSKLQRNIL ASNPRVTRFH INWEDNTEKL EDAESSNPNL QSLLSTDALP SASKGWSTSE NSLNVMLESH MDCM
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.